Merck
667366
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3BrClNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.53
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
99-103 °C
functional group
chloro, bromo
SMILES string
Clc1nc2ccc(Br)cc2s1
InChI
1S/C7H3BrClNS/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H
InChI key
IJQSMNIZBBEBKI-UHFFFAOYSA-N
Application
Starting material in a synthesis of benzothiazole dimers with high binding affinity to β-amyloid fibrils.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)