Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10F3IO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
95%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
powder
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
75-79 °C
functional group
fluoro, iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)O[I](c2ccccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
InChI key
HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?