Merck
76501
Boc-α-(4-methylbenzyl)-DL-Pro-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
1-Boc-2-(4-methylbenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(4-methylbenzyl)-DL-proline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.40
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cc1ccc(CC2(CCCN2C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C18H25NO4/c1-13-6-8-14(9-7-13)12-18(15(20)21)10-5-11-19(18)16(22)23-17(2,3)4/h6-9H,5,10-12H2,1-4H3,(H,20,21)
InChI key
RLTOVEWXHUWHJM-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)