Merck
CBR02477
2-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol hydrobromide
AldrichCPR
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32031100
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
SMILES string
OC1=CC=C2C(N=C(C)N2)=C1.Br
InChI
1S/C8H8N2O.BrH/c1-5-9-7-3-2-6(11)4-8(7)10-5;/h2-4,11H,1H3,(H,9,10);1H
InChI key
VOYQQBCXANCREC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)