Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-161-6
Beilstein/REAXYS Number:
102643
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
99%
Form:
liquid
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n
bp
131 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H2,1H3
InChI key
HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?