Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.27
EC Number:
216-678-8
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1731687
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
98%
refractive index
n
bp
173-176 °C/765 mmHg (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCS
InChI
1S/C7H16S/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?