Przejdź do
SYNC195264C
Synthware™ chromatography column with spherical joints and coarse fritted disc
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm
Synonim(y):
Synthware C195264C, glass chromatograpy column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS35/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C195264C
I.D. × L
20.0 mm × 457 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With a coarse porosity fritted disc to support packing material. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC195464CSYNC195171CSYNC195463C
description
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm
description
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 457 mm
description
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 13.4 mm × 203 mm
description
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
manufacturer/tradename
Synthware C195264C
manufacturer/tradename
Synthware C195464C
manufacturer/tradename
Synthware C195171C
manufacturer/tradename
Synthware C195463C
joint
joint: ST/NS35/20
joint
joint: ST/NS35/20
joint
joint: ST/NS35/20
joint
joint: ST/NS35/20
I.D. × L
20.0 mm × 457 mm
I.D. × L
40.0 mm × 457 mm
I.D. × L
13.4 mm × 203 mm
I.D. × L
40.0 mm × 305 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)