Merck
Naczynia szklane
Chemia laboratoryjna w znacznym stopniu opiera się na naczyniach szklanych służących do mieszania, rozdzielania, skraplania lub w inny sposób przechowywania i manipulowania substancjami chemicznymi oraz ich otoczeniem w celu stworzenia pożądanych warunków reakcji. Od ampułek po kolby miarowe i kompletne systemy destylacyjne — oferujemy naczynia szklane Aldrich® dostosowane do Państwa potrzeb analitycznych. Zapraszamy do naszego sklepu z naczyniami szklanymi, gdzie znajdą Państwo wszystko, czego potrzebują.
POPULARNE KATEGORIE
Produkty
Ogólne wyroby szklane laboratoryjne
Niezależnie od tego, czy kierujesz się preferencjami dotyczącymi marki (Pyrex, Corning), czy też konkretnym zastosowaniem (sprzęt do destylacji), możesz mieć pewność, że oferujemy sprzęt szklany najwyższej jakości.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, w której znajdą Państwo szeroki wybór naczyń szklanych o różnych wymiarach i pojemnościach.
  • Zlewki ze szkła borokrzemowego (z podziałką i bez) z dziobkiem do nalewania, o standardowej, jednolitej grubości ścianek i płaskim dnie, idealnie nadają się do rutynowych prac laboratoryjnych. 
  • Cylindry miarowe z serii Aldrich® essentials są wykonane z przezroczystego szkła borokrzemowego i wyposażone w bezpieczną sześciokątną podstawę, która zapobiega stoczeniu się cylindra ze stołu laboratoryjnego. 
  • Neutralne eksykatory szklane o grubych ściankach, szlifowanym kołnierzu, perforowanej porcelanowej płytce dennej oraz pokrywie najlepiej nadają się do podstawowych zastosowań laboratoryjnych. 
  • Naczynia ze szkła borokrzemowego z dziobkami (opcjonalnie) ułatwiającymi dozowanie cieczy mogą służyć jako naczynia do krystalizacji. Ponadto oferujemy przezroczyste szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego (z dopasowanym dnem i pokrywką), które nadają się do wielokrotnego użytku i można je sterylizować w autoklawie. 
  • Dostarczamy różne rodzaje kolb ze szkła borokrzemowego, dostępne w szerokim zakresie pojemności: kolby Erlenmeyera, kolby filtracyjne (używane do filtracji z lejkami Buchnera i tyglami Goocha), kolby do gotowania (z okrągłym i płaskim dnem) oraz kolby miarowe z zatyczkami polietylenowymi. 
  • Dostępne są dwa warianty probówek ze szkła borokrzemowego: probówki hodowlane z okrągłym dnem (z czarną nasadką fenolową) oraz probówki z okrągłym dnem bez krawędzi, nadające się do wielokrotnego użytku. 
  • Pipety miarowe to pipety wielokrotnego użytku ze szkła borokrzemowego, które dla wygody użytkownika posiadają białe oznaczenie wskazujące pojemność. 
  • Przezroczyste aparaty do filtracji membranowej ze szkła borokrzemowego, powszechnie stosowane z bibułą filtracyjną 47 mm oraz membranami nylonowymi do analiz powietrza, wody i ścieków. 
  • Nowa oferta naczyń szklanych Aldrich® Essentials obejmuje szeroki asortyment sprzętu laboratoryjnego do codziennego użytku, produkowanego zgodnie z najwyższymi standardami jakości, których klienci oczekują od marki Sigma-Aldrich®. Nasze zlewki, butelki, cylindry miarowe, eksykatory, szalki, kolby i probówki są wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, co zapewnia ich trwałość, precyzję i niezawodność. Nasze szkło miarowe jest produkowane zgodnie z normami zarówno ASTM, jak i ISO, aby zaspokajać potrzeby rynków globalnych.
  • Szkło PYREX® charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością i stabilnością, doskonałą przezroczystością oraz doskonałą odpornością chemiczną, dzięki czemu sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach laboratoryjnych, co sprawia, że od ponad 100 lat jest nieodzownym partnerem chemików i naukowców.
  • Marka DWK KIMBLE® oferuje niezbędne naczynia szklane oraz produkty specjalistyczne wykonane ze szkła borokrzemowego o współczynniku rozszerzalności 33 oraz szkła sodowo-wapniowego, w tym butelki na pożywki o solidnej konstrukcji i zwiększonej przejrzystości, wytrzymałe kolby miarowe z szeroką szyjką, zestawy naczyń szklanych w skali mikro i makro, przezroczyste probówki do wirówek oraz jednorazowe probówki hodowlane ze szkła borokrzemowego.
  • Szkło borokrzemowe 3.3 marki DWK DURAN® wyróżnia się wysoce spójną, powtarzalną jakością, bardzo wysoką odpornością chemiczną, obojętnością chemiczną, przezroczystością, wysoką temperaturą użytkowania, minimalną rozszerzalnością cieplną oraz wysoką odpornością na szok termiczny. Naczynia szklane DURAN® spełniają wymagania dotyczące szkła neutralnego typu 1 zgodnie z normami USP/EP/JP, odpowiedniego do stosowania w przemyśle farmaceutycznym.
  • DWK WHEATON® to renomowana marka oferująca najwyższej jakości rozwiązania w zakresie pojemników do zastosowań naukowych, przemysłowych i opakowaniowych, charakteryzująca się wieloletnim doświadczeniem w produkcji i dostosowywaniu pojemników szklanych oraz plastikowych do indywidualnych potrzeb. 
  • Ace Glass jest liderem i innowatorem w produkcji najwyższej jakości naczyń szklanych do zastosowań naukowych, sprzętu laboratoryjnego oraz aparatury szklanej.
  • BRAND® projektuje proste, intuicyjne i wydajne wyroby szklane do pracy z cieczami oraz dla nauk przyrodniczych. Przyrządy miarowe BLAUBRAND® zapewniają wysoki stopień doskonałości technicznej; są wykonane ze szkła wysoce odpornego na działanie niemal wszystkich substancji chemicznych – co stanowi niezbędny warunek trwałej precyzji. Najwyższej jakości wyroby szklane BRAND® „Made in Germany” wyznaczyły standardy jakości w laboratoriach na całym świecie.
  • Synthware® Glass oferuje wysokiej jakości naczynia szklane do syntezy organicznej. Wszystkie ich naczynia szklane są produkowane ze szkła borokrzemowego o współczynniku rozszerzalności 33 i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania normy ASTM.
Zdjęcie szklarza naprawiającego duże szklane naczynie reakcyjne
Zdjęcie niestandardowego sprzętu szklanego do chemii, w tym rurek szklanych, kraników, złączek oraz naczynia reakcyjnego
Usługi w zakresie produkcji szkła na zamówienie i napraw
Nasze centrum szklarskie stanowi ośrodek doskonałości i innowacji w zakresie projektowania i produkcji naczyń szklanych dla chemików na całym świecie.
Nasze bogate doświadczenie w dziedzinie chemii oraz stała współpraca między chemikami a hutnikami szkła zapewniają nam wyjątkową wiedzę na temat projektowania naczyń szklanych. Dostarczamy wyparki rotacyjne Buchi, kolby trójgłowe z okrągłym dnem, kolby stożkowe do gazów oraz wyroby szklane firmy Corning. Ponadto wykonujemy na zamówienie naczynia (o pojemności od 10 ml do 100 l), aparaty destylacyjne, skraplacze z wieloma płaszczami, kolektory, kolumny z płaszczem srebrnym oraz specjalne adaptery, które najlepiej odpowiadają Państwa wymaganiom.
Zaoszczędź pieniądze i czas, korzystając z naszego serwisu naprawczego:
Prosimy o przesłanie swoich specjalistycznych potrzeb i projektów bezpośrednio do naszego Centrum Szkła na adres aldglass@milliporesigma.com lub o kontakt telefoniczny pod numerem (USA) 414-438-3850, wew. 2039 (lub do lokalnego biura sprzedaży) w celu uzyskania indywidualnej konsultacji.
Nasz standardowy czas realizacji wynosi 3–7 dni roboczych od otrzymania zamówienia.
  • Nasi mistrzowie i starsi rzemieślnicy zajmujący się dmuchaniem szkła, posiadający łącznie ponad 90 lat doświadczenia, współpracują z ekspertami chemicznymi w zakresie zastosowań i projektowania, aby zaspokoić Państwa potrzeby związane z wyrobami szklanymi.
  • Naprawiamy Państwa naczynia laboratoryjne, przywracając im pierwotną konfigurację, co pomaga zminimalizować ilość odpadów i obniżyć koszty.
  • Wykonujemy wszelkie niestandardowe wyroby szklane, których chemik może potrzebować do syntezy i badań, od skali mikroskopowej po skalę pilotażową. 
Powiązane materiały