Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32039090
Material:
polypropylene (food grade)
Color:
, cyan
Packaging:
pkg of 10 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene (food grade)
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences DURAN® 292292802
color
, cyan
General description
- Specjalnie ukształtowane strefy chwytania po obu stronach butelki dla łatwiejszej i bezpieczniejszej obsługi
- Otwieranie i zamykanie butelki jest szybsze i w pełni kompatybilne z zamknięciami DIN GL 45 i innymi akcesoriami.
- Smuklejszy kształt butelki YOUTILITY pozwala na bardziej optymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni w autoklawach i lodówkach laboratoryjnych.
- Wstępnie zdefiniowany obszar etykietowania jest kompatybilny z samoprzylepnymi etykietami na butelki YOUTILITY firmy DURAN.
- Objętość nominalna jest pokazana na górze łatwej do odczytania podziałki w celu szybkiego określenia objętości
- Butelki o kolejnych rozmiarach są dostępne w czterech pojemnościach
- Formowane z neutralnego szkła borokrzemianowego DURAN 3.3 typu farmakopealnego 1
- Kod Retrace dla pełnej identyfikowalności produktu
- Każda butelka jest dostarczana jako kompletny system, z pierścieniem do nalewania (cyjan polipropylen) i zakrętką GL 45 (cyjan polipropylen).
Features and Benefits
- Szybsze otwieranie i zamykanie dzięki skróconemu gwintowi, który jest nadal kompatybilny ze wszystkimi butelkami laboratoryjnymi GL 45.
- Zoptymalizowany, ergonomiczny kształt nakrętki ma wygodne rowki i wypukłości, które zapewniają bardziej wydajne i łatwiejsze dokręcanie lub zdejmowanie, szczególnie w przypadku mniejszych dłoni lub dłoni w rękawiczkach.
- Wypróbowane i przetestowane uszczelnienie korka z wargą uszczelniającą zapewnia szczelne zamknięcie.
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?