Przejdź do zawartości
APO455837726
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Synonim(y):
4-chloro-2-(trifluoromethyl)-8-quinolinyl trifluoromethyl ether
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.6
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H4ClF6NO/c12-6-4-8(10(13,14)15)19-9-5(6)2-1-3-7(9)20-11(16,17)18/h1-4H
Inchi Key
INCNYMOBGMRZKG-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
hstatements
Ostrzeżenia
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-8-trifluoromethoxy-2-trifluoromethylquinoline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)