Przejdź do zawartości
Merck

ATE326366334

AstaTech, Inc.

2-(BENZHYDRYLOXY)-N-METHYLETHANAMINE HCL

Synonim(y):

2-(benzhydryloxy)-N-methylethanamine hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.79
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H

Inchi Key

OARUOQLHKTZEIM-UHFFFAOYSA-N

Storage temp.

2-8 C

Purity

95%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

White to Yellow Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Słowo ostrzegawcze

Warning



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów