Merck
ATE428007166
AstaTech, Inc.
DL-ETHIONINE
Synonim(y):
ethylhomocysteine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H13O2N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)
Inchi Key
GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
-20 C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Melting Point
~ 265 C(Dec)
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)