Merck
ATE428009727
AstaTech, Inc.
PIMECROLIMUS
Synonim(y):
(3S,4R,5S,8S,12R,14S,15R,16S,18R,19R,E)-3-((E)-1-((1R,3R,4S)-4-chloro-3-methoxycyclohexyl)prop-1-en-2-yl)-8-ethyl-5,19-dihydroxy-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-hexadecahydro-3H-15,19-epoxypyrido[2,1-c][1]oxa[4]azacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetraone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C43H68ClNO11/c1-10-30-18-24(2)17-25(3)19-36(53-8)39-37(54-9)21-27(5)43(51,56-39)40(48)41(49)45-16-12-11-13-32(45)42(50)55-38(28(6)33(46)23-34(30)47)26(4)20-29-14-15-31(44)35(22-29)52-7/h18,20,25,27-33,35-39,46,51H,10-17,19,21-23H2,1-9H3/b24-18+,26-20+/t25-,27-,28-,29+,30+,31+,32?,33+,35-,36+,37+,38-,39-,43-/m1/s1
Inchi Key
KASDHRXLYQOAKZ-XRYIWSAPSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
2-8 C
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PIMECROLIMUS
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)