Merck
ATEH98884792
AstaTech, Inc.
FLUVALINATE
Synonim(y):
cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (2R)-2-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)anilino]-3-methylbutanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C26H22O3N2Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.92
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C26H22ClF3N2O3/c1-16(2)24(32-22-12-11-18(14-21(22)27)26(28,29)30)25(33)35-23(15-31)17-7-6-10-20(13-17)34-19-8-4-3-5-9-19/h3-14,16,23-24,32H,1-2H3/t23?,24-/m1/s1
Inchi Key
INISTDXBRIBGOC-XMMISQBUSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FLUVALINATE
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)