Merck
ATEH99E40B59
AstaTech, Inc.
(S)-2-(6-HYDROXYNAPHTHALEN-2-YL)PROPANOIC ACID
Synonim(y):
(2S)-2-(6-hydroxy-2-naphthyl)propanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C13H12O3/c1-8(13(15)16)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-8,14H,1H3,(H,15,16)/t8-/m0/s1
Inchi Key
XWJUDDGELKXYNO-QMMMGPOBSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
2-8 C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)