Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C9H9NO2/c1-2-10-12-9(11)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,10H,1H2
Inchi Key
DJJQTOBCGKKISP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Shipping Temperature
Cold box
Storage temp.
-20 C
Country of Origin
CN
hstatements
Ostrzeżenia
Słowo ostrzegawcze
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?