Merck
BDPH9BCC159A
Bide Pharmatech
2-(3-Amino-5-(trifluoromethyl)phenyl)propan-2-ol
Synonim(y):
2-(3-amino-5-(trifluoromethyl)phenyl)propan-2-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12O1N1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCC159A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H12F3NO/c1-9(2,15)6-3-7(10(11,12)13)5-8(14)4-6/h3-5,15H,14H2,1-2H3
Inchi Key
YFXZSOLFHNJVPW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)