Merck
BDPH9BCC183C
Bide Pharmatech
1-Boc-2,6-dimethylpiperazine
Synonim(y):
tert-butyl 2,6-dimethyl-1-piperazinecarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H22O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.31
MDL number:
Produkt BDPH9BCC183C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8-6-12-7-9(2)13(8)10(14)15-11(3,4)5/h8-9,12H,6-7H2,1-5H3
Inchi Key
RBOGBIZGALIITO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Boc-2,6-dimethylpiperazine
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)