Przejdź do zawartości
BDPH9BCC1A51
Bide Pharmatech
3-((4-Methylphenyl)sulfonamido)benzoic acid
Synonim(y):
3-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}benzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H13O4N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.33
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C14H13NO4S/c1-10-5-7-13(8-6-10)20(18,19)15-12-4-2-3-11(9-12)14(16)17/h2-9,15H,1H3,(H,16,17)
Inchi Key
FEPILVGKCQHGLG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)