Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCC1B5D

Bide Pharmatech

1-Methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylic acid

Synonim(y):

1-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-2-pyridinecarboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H7O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCC1B5D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H7NO3/c1-8-5(7(10)11)3-2-4-6(8)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)

Inchi Key

NQIGVOXZWAROOG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów