Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC1D8E

Bide Pharmatech

1-Chloro-4-(trichloromethyl)benzene

Synonim(y):

1-chloro-4-(trichloromethyl)benzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H4Cl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.92
MDL number:
Produkt BDPH9BCC1D8E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H4Cl4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H

Inchi Key

LVZPKYYPPLUECL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to light yellow liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów