Merck
BDPH9BCC2198
Bide Pharmatech
3-Chloro-2-methylbenzamide
Synonim(y):
3-chloro-2-methylbenzamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2198 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H8ClNO/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
Inchi Key
LBGDADHDWVIRII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloro-2-methylbenzamide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)