Przejdź do
BDPH9BCC2242
Bide Pharmatech
4-(4-Fluorophenoxy)-2-methylaniline
Synonim(y):
4-(4-fluorophenoxy)-2-methylaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H12O1N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.24
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C13H12FNO/c1-9-8-12(6-7-13(9)15)16-11-4-2-10(14)3-5-11/h2-8H,15H2,1H3
Inchi Key
XGIQHJPZLVXVKD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)