Przejdź do zawartości

BDPH9BCC2608

Bide Pharmatech

2-Fluoro-3-iodo-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine

Synonim(y):

2-fluoro-3-iodo-6-(1-pyrrolidinyl)pyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H10N2F1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.09
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C9H10FIN2/c10-9-7(11)3-4-8(12-9)13-5-1-2-6-13/h3-4H,1-2,5-6H2

Inchi Key

QGVGKWCABZEKJP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów