Merck
BDPH9BCC2733
Bide Pharmatech
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Synonim(y):
2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H3O2F5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.1
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H3F5O2/c9-4-2-1-3(8(11,12)13)6(10)5(4)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
Inchi Key
CVJDKSBPBBKDEN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)