Merck
BDPH9BCC28B4
Bide Pharmatech
1,2,3,4-Tetrahydro-2,7-naphthyridine hydrochloride
Synonim(y):
1,2,3,4-tetrahydro[2,7]naphthyridine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H11N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.64
MDL number:
Produkt BDPH9BCC28B4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H10N2.ClH/c1-3-9-5-8-6-10-4-2-7(1)8;/h1,3,5,10H,2,4,6H2;1H
Inchi Key
WRARFMNQYDXJET-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)