Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC2BE5

Bide Pharmatech

3-(Benzyloxy)-2-chlorobenzaldehyde

Synonim(y):

3-(benzyloxy)-2-chlorobenzaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H11O2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.69
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2BE5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H11ClO2/c15-14-12(9-16)7-4-8-13(14)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2

Inchi Key

CYCVVBJOXNIVMC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 3-(Benzyloxy)-2-chlorobenzaldehyde




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów