Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC2C66

Bide Pharmatech

2-((Methylsulfonyl)methyl)acrylic acid

Synonim(y):

2-[(methylsulfonyl)methyl]acrylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H8O4S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2C66 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H8O4S/c1-4(5(6)7)3-10(2,8)9/h1,3H2,2H3,(H,6,7)

Inchi Key

JACQYTVECSRBLL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów