Merck
BDPH9BCC2E2C
Bide Pharmatech
Ethyl 1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
Synonim(y):
ethyl 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H7O2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2E2C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H7N3O2/c1-2-10-5(9)4-6-3-7-8-4/h3H,2H2,1H3,(H,6,7,8)
Inchi Key
DHZYWCBUDKTLGD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)