Merck
BDPH9BCC2FC7
Bide Pharmatech
Diethyl (aminomethyl)phosphonate
Synonim(y):
diethyl aminomethylphosphonate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H14O3N1P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2FC7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H14NO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
Inchi Key
UIBCDEFKKLRXHR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl (aminomethyl)phosphonate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)