Przejdź do zawartości
BDPH9BCC3054
Bide Pharmatech
3-Amino-5-(3,5-difluorobenzyl)-1H-indazole
Synonim(y):
5-(3,5-difluorobenzyl)-1H-indazol-3-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H11N3F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.26
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C14H11F2N3/c15-10-4-9(5-11(16)7-10)3-8-1-2-13-12(6-8)14(17)19-18-13/h1-2,4-7H,3H2,(H3,17,18,19)
Inchi Key
CZQCRNRCCQSJHD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)