Merck
BDPH9BCC309F
Bide Pharmatech
(4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methanol
Synonim(y):
[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H11O1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C14H11F3O/c15-14(16,17)13-7-5-12(6-8-13)11-3-1-10(9-18)2-4-11/h1-8,18H,9H2
Inchi Key
YCVFDTRUBSFXSA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)