Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC31BE

Bide Pharmatech

4-Bromo-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole

Synonim(y):

4-bromo-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H6N2Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.52
MDL number:
Produkt BDPH9BCC31BE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H6BrClN2/c10-7-5-12-13(6-7)9-3-1-2-8(11)4-9/h1-6H

Inchi Key

NBPPIFVBFATSSA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów