Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCC3480

Bide Pharmatech

Methyl benzothiophene-3-carboxylate

Synonim(y):

methyl 1-benzothiophene-3-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H8O2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCC3480 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H8O2S/c1-12-10(11)8-6-13-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6H,1H3

Inchi Key

FSJAXBXCHWMNAB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów