Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC3BCE

Bide Pharmatech

7-Hydroxy-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde

Synonim(y):

7-hydroxy-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCC3BCE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H6O4/c11-5-7-3-6-1-2-8(12)4-9(6)14-10(7)13/h1-5,12H

Inchi Key

CKZDPGZUVBLQSL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów