Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC3CF3

Bide Pharmatech

(6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid

Synonim(y):

6-chloro-2-(trifluoromethyl)-3-pyridinylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H4O2N1Cl1F3B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.36
MDL number:
Produkt BDPH9BCC3CF3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H4BClF3NO2/c8-4-2-1-3(7(13)14)5(12-4)6(9,10)11/h1-2,13-14H

Inchi Key

OLRXJTUODFYILY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów