Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC3E77

Bide Pharmatech

6-Ethoxypyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

Synonim(y):

6-ethoxy-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H8O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCC3E77 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H8N2O3/c1-2-11-5-3-4(9)7-6(10)8-5/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,10)

Inchi Key

PPVBIBBPUZQUKI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów