Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC44AF

Bide Pharmatech

(1-Phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine hydrochloride

Synonim(y):

(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H12N3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.68
MDL number:
Produkt BDPH9BCC44AF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H11N3.ClH/c11-6-9-7-12-13(8-9)10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,7-8H,6,11H2;1H

Inchi Key

VUXNCPAUTHHANH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów