Merck
BDPH9BCC45F1
Bide Pharmatech
1-(5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Synonim(y):
1-(5-bromo-3-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H6O2Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.04
MDL number:
Produkt BDPH9BCC45F1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(10)8(6)12/h2-3,12H,1H3
Inchi Key
NBDDFAKYVVDWPU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)