Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC4716

Bide Pharmatech

5,6,7,8-Tetrahydroquinazolin-2-amine

Synonim(y):

5,6,7,8-tetrahydro-2-quinazolinylamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H11N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4716 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H11N3/c9-8-10-5-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h5H,1-4H2,(H2,9,10,11)

Inchi Key

AIOOBFYEASSZHV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów