Merck
BDPH9BCC4841
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-trifluoromethylpyrazine
Synonim(y):
2-bromo-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H2N2Br1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.98
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H2BrF3N2/c6-4-2-10-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H
Inchi Key
HUCJZLJSTLNVJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-6-trifluoromethylpyrazine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)