Merck
BDPH9BCC4850
Bide Pharmatech
1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride
Synonim(y):
1-(2-chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H16N2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.12
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H15ClN2.ClH/c1-9-4-6-10(3-2-8)7-5-9;/h2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
NVYZDOQALWYSEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)