Przejdź do
BDPH9BCC48A5
Bide Pharmatech
6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Synonim(y):
6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H19Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C14H19Br/c1-13(2)7-8-14(3,4)12-9-10(15)5-6-11(12)13/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3
Inchi Key
NLOOVMVNNNYLFS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)