Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCC4A3E

Bide Pharmatech

7-Isocyanato-4-methyl-2H-chromen-2-one

Synonim(y):

7-isocyanato-4-methyl-2H-chromen-2-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H7O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4A3E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H7NO3/c1-7-4-11(14)15-10-5-8(12-6-13)2-3-9(7)10/h2-5H,1H3

Inchi Key

YCEHPUBNERNXNP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Yellow powder

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów