Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC4B8F

Bide Pharmatech

(4-fluoro-3-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl)boronic acid

Synonim(y):

(4-fluoro-3-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl)boronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H13O4N1S1F1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4B8F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H13BFNO4S/c12-9-4-3-8(11(14)15)7-10(9)18(16,17)13-5-1-2-6-13/h3-4,7,14-15H,1-2,5-6H2

Inchi Key

DVDMUJPKMCCHOY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów