Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC4C93

Bide Pharmatech

2-Bromo-6-(methoxymethyl)pyridine

Synonim(y):

2-bromo-6-(methoxymethyl)pyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H8O1N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.05
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4C93 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H8BrNO/c1-10-5-6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,5H2,1H3

Inchi Key

AVRFGDUMTXKMNR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-Bromo-6-(methoxymethyl)pyridine



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów