Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC4D21

Bide Pharmatech

Ethyl 2-(4-(tert-butyl)benzamido)-4-(4-methoxyphenyl)thiophene-3-carboxylate

Synonim(y):

ethyl 2-[(4-tert-butylbenzoyl)amino]-4-(4-methoxyphenyl)-3-thiophenecarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C25H27O4N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.56
MDL number:
Produkt BDPH9BCC4D21 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C25H27NO4S/c1-6-30-24(28)21-20(16-9-13-19(29-5)14-10-16)15-31-23(21)26-22(27)17-7-11-18(12-8-17)25(2,3)4/h7-15H,6H2,1-5H3,(H,26,27)

Inchi Key

UCFTYKIDKNABKX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów