Przejdź do zawartości
BDPH9BCC52BE
Bide Pharmatech
3,3'-Difluoro-[1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
Synonim(y):
3,3'-difluoro[1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H8O4F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C14H8F2O4/c15-11-5-7(1-3-9(11)13(17)18)8-2-4-10(14(19)20)12(16)6-8/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
Inchi Key
PSAXGLIYDQKPDK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)