Merck
BDPH9BCC53FA
Bide Pharmatech
1-(4-Iodophenyl)propan-1-one
Synonim(y):
1-(4-iodophenyl)-1-propanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9O1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCC53FA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H9IO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Inchi Key
FJTCRHXSVHRKBR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(4-Iodophenyl)propan-1-one
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)