Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC54ED

Bide Pharmatech

6,7-Difluoro-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid

Synonim(y):

6,7-difluoro-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H4O2N2F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCC54ED nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H4F2N2O2/c9-3-1-2-4-6(5(3)10)12-7(11-4)8(13)14/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)

Inchi Key

FTXWRSYPIUTFNF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Yellow solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów